(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
B23106.14
B23106.22
B23106.36
B23106.14EA
33.8
EUR
B23106.14
B23106.22
B23106.36
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 124-83-4
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 2050204
Merck Reference: 14,1733
Optical Rotation: +46° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00001375
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol Pto. de fusión: 183…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001375 Núm. CAS: 124-83-4 EINECS: 204-715-0 Índice Merck: 14,1733 |