(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
C0012-25G
C0012-100G
TCIAC0012-25GEA
49
EUR
TCIAC0012-25G
TCIAC0012-100G
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001375 Núm. CAS: 124-83-4 EINECS: 204-715-0 Índice Merck: 14,01733 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 181.0 to 188.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +43.0 to +49.0 deg (C=5, EtOH) |