(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
H54042.MD H54042.03 H54042.06
H54042.MDEA 43.1 EUR
H54042.MD H54042.03 H54042.06
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid ≥98%
(1S,3R)-(-)-Camphoric acid
Purity: 98% CAS No.: 560-09-8 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 188-190° Beilstein Reference: 1874674 Merck Reference: 14,1733 Optical Rotation: -48° (c=10 in ethanol) MDL No.: MFCD00064937
Formula: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064937
Núm. CAS: 560-09-8
Índice Merck: 14,1733