2-Ethynylthiophene ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0915-5G E0915-1G
TCIAE0915-5GEA 214 EUR
TCIAE0915-5G TCIAE0915-1G
2-Ethynylthiophene ≥96.0% (por GC)
2-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Pto. Ebullición: 46°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425129
Núm. CAS: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&vid=93b304838e68451634eaff4f64e1ef0f1a63028e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %