Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, alambre, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45086.G5
45086.G1
45086.G5EA
450
EUR
45086.G5
45086.G1
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, alambre, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95%
Physical Form: ≈0.15g/m (W only), 3-5 wt% Au plating
MDL No.: MFCD00011461
Formula:
W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011461 Núm. CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 |