Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
207900010 207900100
ACRO207900010EA 108 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Formula: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
MW: 383,57 g/mol
Pto. de fusión: 120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013123
Núm. CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %