Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis(benzonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
10004.02
10004.03
10004.06
10004.02EA
127
EUR
10004.02
10004.03
10004.06
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
CAS No.: 14873-63-3
Molecular Formula: PtCl2[(C6H5)(CN)]2
Formula Weight: 472.25
Physical Form: Powder
Solubility: Slightly soluble in acetone, chloroform
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00013125
Formula:
C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pt MW: 472,233 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013125 Núm. CAS: 14873-63-3 EINECS: 238-943-7 ADR: 6.1,III |