3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Butylideneisobenzofuran-1(3H)-one
A10353.09
A10353.18
A10353.09EA
42.2
EUR
A10353.09
A10353.18
3-Butylidenephthalide mixture E/Z 95%
3-Butylidenephthalide
Purity: 95%
CAS No.: 551-08-6
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Flash Point: 132°(269°F)
Refractive Index: 1.5770
Boiling Point: 108-109°/0.1mm
Beilstein Reference: 5145
MDL No.: MFCD00047319
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ MW: 188.23 g/mol Pto. Ebullición: 108…109 °C (0.1 mmHg) Densidad: 1.103 Pto. de inflamación: 132 °C (269 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047319 Núm. CAS: 551-08-6 EINECS: 208-991-3 |