(±)-Isoborneol 93% tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
122490250
122495000
ACRO122490250EA
44.3
EUR
ACRO122490250
ACRO122495000
(±)-Isoborneol 93% tech.
(±)-Isoborneol
Formula:
C₁₀H₁₈O MW: 154,2493 g/mol Pto. de fusión: 208…214 °C Pto. de inflamación: 74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074821 Núm. CAS: 124-76-5 EINECS: 204-712-4 UN: 1312 ADR: 4.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.75 % |
Density | (20/4°C) 0.740 to 0.742 |
UV | at 350 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |
Peroxides | ≤1 ppm (as H2O2) |