(±)-Isoborneol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
I0275-25G I0275-500G
TCIAI0275-25GEA 16 EUR
TCIAI0275-25G TCIAI0275-500G
(±)-Isoborneol ≥90.0% (por GC)
(±)-Isoborneol
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Número MDL: MFCD00074821
Núm. CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4
Índice Merck: 14,05128
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c06e74c29aefd0fe0391d23d8eba80e429dacbf&vid=7c06e74c29aefd0fe0391d23d8eba80e429dacbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Solubility in Methanol almost transparency