2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 55.6 EUR
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazine 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazine
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Formula: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,12 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,171
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319077
Núm. CAS: 205371-27-3
ADR: 6.1,III