5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H51458.MD H51458.03
H51458.MDEA 77.8 EUR
H51458.MD H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96% CAS No.: 144173-85-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.13 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319056
Formula: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319056
Núm. CAS: 144173-85-3
ADR: 6.1,III