2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H51090.03
H51090.06
H51090.03EA
162
EUR
H51090.03
H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Formula:
C₁₅H₂₉NSSn MW: 374,17 g/mol Pto. Ebullición: 307…309 °C Densidad: 1,19 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319057 Núm. CAS: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |