4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H51457.MD
H51457.03
H51457.MDEA
86.4
EUR
H51457.MD
H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95%
CAS No.: 173979-01-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319073
Formula:
C₁₅H₂₉NSSn MW: 374,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319073 Núm. CAS: 173979-01-6 ADR: 6.1,III |