5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H51531.MD H51531.03
H51531.MDEA 112 EUR
H51531.MD H51531.03
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole
Purity: 90+% CAS No.: 848613-91-2 Molecular Formula: C16H31NSSn Formula Weight: 388.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula: C₁₆H₃₁NSSn
MW: 388,19 g/mol
Número MDL: MFCD09025809
Núm. CAS: 848613-91-2
ADR: 6.1,III