5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-(1H-Tetrazol-5-yl)pyridine, 5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
B20852.03
B20852.06
B20852.03EA
117
EUR
B20852.03
B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Purity: 98%
CAS No.: 33893-89-9
Molecular Formula: C6H5N5
Formula Weight: 147.14
MDL No.: MFCD00068114
Formula:
C₆H₅N₅ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00068114 Núm. CAS: 33893-89-9 |