3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50935.03 H50935.MD
H50935.03EA 199 EUR
H50935.03 H50935.MD
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥97%
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 384346-27-4 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD08061075
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061075
Núm. CAS: 384346-27-4