4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H50944.03 H50944.MD
H50944.03EA 315 EUR
H50944.03 H50944.MD
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(4-Chlorophenoxy)piperidine
CAS No.: 97839-99-1 Molecular Formula: C11H14ClNO Formula Weight: 211.69 MDL No.: MFCD04113544
Formula: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113544
Núm. CAS: 97839-99-1