2-Bromoindene ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B25474.14 B25474.06
B25474.14EA 165 EUR
B25474.14 B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Purity: 98% CAS No.: 10485-09-3 Molecular Formula: C9H7Br Formula Weight: 195.06 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD06797863
Formula: C₉H₇Br
Pto. de fusión: 35…37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797863
Núm. CAS: 10485-09-3