2-Bromoindene ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B3163-25G B3163-5G
TCIAB3163-25GEA 239 EUR
TCIAB3163-25G TCIAB3163-5G
2-Bromoindene ≥98.0% (por GC)
2-Bromoindene
Formula: C₉H₇Br
Pto. Ebullición: 127°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797863
Núm. CAS: 10485-09-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9acae39befee6f0d7a02c20f386f477cecd41ec&vid=f9acae39befee6f0d7a02c20f386f477cecd41ec&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 36.0 to 40.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR