2-Furoylacetonitrile ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(Furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile, 3-(Fur-2-yl)-3-oxopropanenitrile
A14497.03
A14497.06
A14497.14
A14497.03EA
31.6
EUR
A14497.03
A14497.06
A14497.14
2-Furoylacetonitrile ≥97%
2-Furoylacetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 31909-58-7
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 111902
Formula:
C₇H₅NO₂ MW: 135,12 g/mol Pto. de fusión: 77…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052210 Núm. CAS: 31909-58-7 |