Choline hydroxide 46% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
B24443.AC B24443.AE
B24443.ACEA 35.6 EUR
B24443.AC B24443.AE
Choline hydroxide 46% (w/w) en solución acuosa
Choline hydroxide
CAS No.: 123-41-1 Molecular Formula: C5H15NO2 Formula Weight: 121.18 Refractive Index: 1.4270 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00002831
Formula: C₅H₁₅NO₂
MW: 121,18 g/mol
Densidad: 1,073
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002831
Núm. CAS: 123-41-1
EINECS: 204-625-1
UN: 3267
ADR: 8,II