Choline bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0328-25G C0328-500G
TCIAC0328-25GEA 51 EUR
TCIAC0328-25G TCIAC0328-500G
Choline bromide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Choline bromide
Formula: C₅H₁₄BrNO
Pto. de fusión: 298°C
Número MDL: MFCD00054244
Núm. CAS: 1927-06-6
EINECS: 217-660-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7831c78332123fbdc59e945ae3777a6aa05f82ca&vid=7831c78332123fbdc59e945ae3777a6aa05f82ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency