Choline iodide 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Choline Iodide
L00860.09
L00860.18
L00860.30
L00860.09EA
36.7
EUR
L00860.09
L00860.18
L00860.30
Choline iodide 98
Choline iodide
Purity: 98%
CAS No.: 17773-10-3
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3I
Formula Weight: 231.08
Melting Point: ca 270° dec.
Beilstein Reference: 3912691
Formula:
C₅H₁₄INO MW: 231.08 g/mol Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011900 Núm. CAS: 17773-10-3 EINECS: 241-754-2 |