4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19556.03
L19556.MD
L19556.03EA
198
EUR
L19556.03
L19556.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 732306-24-0
Molecular Formula: C6H3ClF3N.HCl
Formula Weight: 218.01
Melting Point: ca 135° subl.
MDL No.: MFCD04972770
Formula:
C₆H₄Cl₂F₃N Pto. de fusión: ∼ 135 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972770 Núm. CAS: 732306-24-0 |