trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
388670010 388670050
ACRO388670010EA 86.3 EUR
ACRO388670010 ACRO388670050
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 95%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Formula: C₂₆H₅₆Sn₂
MW: 606,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01631299
Núm. CAS: 14275-61-7
UN: 2788
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
NMR ≥94 %