trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
L20130.03
L20130.06
L20130.03EA
108
EUR
L20130.03
L20130.06
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Purity: 96%
CAS No.: 14275-61-7
Molecular Formula: C26H56Sn2
Formula Weight: 606.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 185°/0.01mm
Beilstein Reference: 3613803
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01631299
Formula:
C₂₆H₅₆Sn₂ MW: 606,15 g/mol Pto. Ebullición: 185 °C (0,01 mmHg) Densidad: 1,140 |
Número MDL:
MFCD01631299 Núm. CAS: 14275-61-7 ADR: 6.1,II |