1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50859.03 H50859.MD
H50859.03EA 257 EUR
H50859.03 H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 87394-55-6 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD08061034
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061034
Núm. CAS: 87394-55-6