Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24750.06
B24750.14
B24750.22
B24750.06EA
46.5
EUR
B24750.06
B24750.14
B24750.22
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 4928-88-5
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
MDL No.: MFCD00135989
Formula:
C₄H₅N₃O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135989 Núm. CAS: 4928-88-5 EINECS: 480-470-5 |