Tetraetilborato de sodio 20% in THF
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
DE-MS-03402S-5 DEMS03402S5X25 DE-MS03402S-25
PROODE-MS-03402S-5EA 182 EUR
PROODE-MS-03402S-5 PROODEMS03402S5X25 PROODE-MS03402S-25
Tetraetilborato de sodio 20% in THF
Tetraetilborato de sodio
Formula: C₈H₂₀BNa
Número MDL: MFCD00061547
Núm. CAS: 15523-24-7