2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1118-25G
A1118-5G
TCIAA1118-25GEA
86
EUR
TCIAA1118-25G
TCIAA1118-5G
2-Acetoxybenzonitrile ≥97.0% (por GC)
2-Acetoxybenzonitrile
Formula:
C₉H₇NO₂ Pto. Ebullición: 254°C |
Número MDL:
MFCD00017360 Núm. CAS: 5715-02-6 EINECS: 227-210-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |