4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
H27473.14
H27473.06
H27473.14EA
326
EUR
H27473.14
H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 15996-76-6
Molecular Formula: C8H8N2.HCl
Formula Weight: 168.62
Melting Point: 279-284°
MDL No.: MFCD01861472
Formula:
C₈H₉ClN₂ Pto. de fusión: 279…284 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01861472 Núm. CAS: 15996-76-6 |