2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-Dimethy-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
D2853-1G D2853-5G
TCIAD2853-1GEA 72 EUR
TCIAD2853-1G TCIAD2853-5G
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol ≥98.0% (por GC)
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Formula: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248,13 g/mol
Número MDL: MFCD02093724
Núm. CAS: 269410-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&vid=67243d2066238d6cf895bee085ef5efec065c054&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C