2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-dimethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylamine
D2301-25G D2301-500G
TCIAD2301-25GEA 18 EUR
TCIAD2301-25G TCIAD2301-500G
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
Formula: C₁₇H₂₉NO
MW: 263,4183 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD00026283
Núm. CAS: 88-27-7
EINECS: 201-816-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dbf907974c5e9e410e38283e9782f16ebf13811&vid=0dbf907974c5e9e410e38283e9782f16ebf13811&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency