4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22477.03 B22477.06
B22477.03EA 59.1 EUR
B22477.03 B22477.06
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 52364-71-3 Molecular Formula: C18H19NO Formula Weight: 281.42 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48° cloudy UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074879
Formula: C₁₈H₁₉NO
Pto. de fusión: 48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074879
Núm. CAS: 52364-71-3
EINECS: 257-875-9
ADR: 6.1,III