4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1551-1G C1551-5G
TCIAC1551-1GEA 31 EUR
TCIAC1551-1G TCIAC1551-5G
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl
Formula: C₁₈H₁₉NO
Número MDL: MFCD00074879
Núm. CAS: 52364-71-3
EINECS: 257-875-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0e9a703e69c1817a4f4f5fc4d2daf08e4c7f66d&vid=c0e9a703e69c1817a4f4f5fc4d2daf08e4c7f66d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 47.0 to 71.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity