4-(Benzyloxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1365-25G B1365-5G
TCIAB1365-25GEA 110 EUR
TCIAB1365-25G TCIAB1365-5G
4-(Benzyloxy)benzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-(Benzyloxy)benzonitrile
Formula: C₁₄H₁₁NO
Número MDL: MFCD00079701
Núm. CAS: 52805-36-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebaa4cdb0a1a11f5d03b19f67cb3594f3a83d036&vid=ebaa4cdb0a1a11f5d03b19f67cb3594f3a83d036&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency