1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1647-1G B1647-5G B1647-25G
TCIAB1647-1GEA 64 EUR
TCIAB1647-1G TCIAB1647-5G TCIAB1647-25G
1-Bromo-2-naphthaldehyde ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₇BrO
MW: 235,0767 g/mol
Número MDL: MFCD00046368
Núm. CAS: 3378-82-3
EINECS: 222-180-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&vid=4ea8f910250df20f1fe92b090de9653e526abee2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 115.0 to 120.0 deg-C