Direct red 80
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
CI 35780, Sirius Red F3B, Sirius Red, Picro-Sirius Red
B21693.06
B21693.14
B21693.22
B21693.06EA
34.5
EUR
B21693.06
B21693.14
B21693.22
Direct red 80
Direct red 80
CAS No.: 2610-10-8
Molecular Formula: C45H26N10Na6O21S6
Formula Weight: 1373.09
MDL No.: MFCD00054389
Formula:
C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054389 Núm. CAS: 2610-10-8 EINECS: 220-027-3 |