2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0575-25G N0575-5G
TCIAN0575-25GEA 206 EUR
TCIAN0575-25G TCIAN0575-5G
2-(1-Naphthalene)ethanol ≥95.0% (por GC)
2-(1-Naphthalene)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂O
Pto. Ebullición: 179°C
Número MDL: MFCD00004050
Núm. CAS: 773-99-9
EINECS: 212-260-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&vid=a2e7e33075b4562f77f331e71a883a13a12b5b18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C