1-Naphthalenemethanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
180110020
180110100
ACRO180110020EA
28.8
EUR
ACRO180110020
ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Formula:
C₁₁H₁₀O Pto. Ebullición: 301 °C (715 mmHg) Pto. de fusión: 59…62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004044 Núm. CAS: 4780-79-4 EINECS: 225-324-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 62 °C |
GC | ≥97.5 % |