1-Naphthalenemethanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01347.09
L01347.18
L01347.09EA
59.4
EUR
L01347.09
L01347.18
1-Naphthalenemethanol ≥98%
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 4780-79-4
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 301°/715mm
MDL No.: MFCD00004044
Formula:
C₁₁H₁₀O Pto. Ebullición: 301 °C (715 mmHg) Pto. de fusión: 58…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004044 Núm. CAS: 4780-79-4 EINECS: 225-324-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...