2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0881-25G N0881-5G
TCIAN0881-25GEA 253 EUR
TCIAN0881-25G TCIAN0881-5G
2-Naphthalenemethanol ≥98.0% (por GC)
2-Naphthalenemethanol
Formula: C₁₁H₁₀O
Pto. Ebullición: 178°C
Número MDL: MFCD00004124
Núm. CAS: 1592-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db5d1dac53c4bc08c3e537a88c20c724461be84f&vid=db5d1dac53c4bc08c3e537a88c20c724461be84f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C