6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl methyl(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate
H27430.03
H27430.MD
H27430.03EA
286
EUR
H27430.03
H27430.MD
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1032758-87-4
Molecular Formula: C17H27BN2O4
Formula Weight: 334.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 112-119°
MDL No.: MFCD09037484
Formula:
C₁₇H₂₇BN₂O₄ MW: 334.22 g/mol Pto. de fusión: 112…119 °C |
Número MDL:
MFCD09037484 Núm. CAS: 1032758-87-4 |