2-Formyl-6-picoline 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 178 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Formula: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Pto. de fusión: 31…33 °C
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006291
Núm. CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %