2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
M1157-25G M1157-5G
TCIAM1157-25GEA 283 EUR
TCIAM1157-25G TCIAM1157-5G
2-Formyl-6-picoline ≥98.0% (por GC)
2-Formyl-6-picoline
Formula: C₇H₇NO
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006291
Núm. CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&vid=c3c04068f17547517792ed471f90e2234b718c07&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency