2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2190-1G M2190-5G
TCIAM2190-1GEA 31 EUR
TCIAM2190-1G TCIAM2190-5G
2-Methoxy-4-methylpyridine ≥98.0% (por GC)
2-Methoxy-4-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,1525 g/mol
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD06200799
Núm. CAS: 100848-70-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeff756433b47997595ec6550b5500965544654f&vid=aeff756433b47997595ec6550b5500965544654f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %