2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1695-25G M1695-5G
TCIAM1695-25GEA 63 EUR
TCIAM1695-25G TCIAM1695-5G
2-Methoxy-6-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,16 g/mol
Pto. Ebullición: 156°C
Número MDL: MFCD04112507
Núm. CAS: 63071-03-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f910830deded617fd764c77a050926875ecf81b1&vid=f910830deded617fd764c77a050926875ecf81b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %