Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
B22355.06
B22355.03
B22355.06EA
120
EUR
B22355.06
B22355.03
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 5751-83-7
Molecular Formula: C7H7BrO2S
Formula Weight: 235.10
Boiling Point: 94-96°/4mm
MDL No.: MFCD02683089
Formula:
C₇H₇BrO₂S MW: 235,10 g/mol Pto. Ebullición: 94…96 °C (4 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02683089 Núm. CAS: 5751-83-7 |