Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
A12302.09 A12302.18
A12302.09EA 30.7 EUR
A12302.09 A12302.18
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Purity: 98+% CAS No.: 2810-04-0 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 112678 MDL No.: MFCD00005436
Formula: C₇H₈O₂S
MW: 156,20 g/mol
Pto. Ebullición: 217…218 °C
Densidad: 1,161
Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005436
Núm. CAS: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9